Hlavní dokumenty
700233P
Avanti
β-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
5β-cholanic acid-3α,6β,7β-triol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H40O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
408.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
DKPMWHFRUGMUKF-CRKPLTDNSA-N
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)