Merck
SMB00913
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid)
≥95% (HPLC)
Synonyma:
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid), (3α,5β)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, 12-Dehydrodeoxycholic acid, 12-Oxolithocholic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholanic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H38O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
390.56
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141802
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
quality
100
composition
(3α,5α)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, ≤100%
packaging
pkg of 25 mg
color
white to beige
mp
165—167 °C
solubility
methanol: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)C1CC[C@@]([C@]21C)([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
InChI key
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
General description
BAA485 (12-oxolithocholic acid) is a microbiome-produced derivative of deoxycholic acid and it is a potent activator of the Pyrin inflammasome. BAA485 induces secretion of IL18 in LPS-primed PBMCs.
Bile acids, natural steroid amphipathic compounds formed through cholesterol oxidation in the liver, play a crucial role in regulating lipid metabolism. They facilitate the digestion, absorption, and transport of lipids, lipid-soluble vitamins, and related molecules in the gastrointestinal tract. These bile acids also impact various aspects of cholesterol, glucose, and energy balance.
Application
BAA485 (12-oxolithocholic acid) finds application in metabolomics, biochemical and microbiome research.
Features and Benefits
  • Can be used in Metabolomics and Biochemical research
  • High-quality compound suitable for multiple research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)