Hlavní dokumenty
330260W
Avanti
Ursodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
5β-cholanic acid-3α,7b-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H36D4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
396.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.12
assay
99% (MS)
form
methanol solution
packaging
package of 1 × 100 μg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
100 μg/mL in methanol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330260W-100UG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)