Hlavní dokumenty
330258W
Avanti
lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
5β-cholanic acid-3α-ol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H36D4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.60
MDL number:
UNSPSC Code:
41141802
NACRES:
NA.12
form
methanol solution
packaging
package of 1 × 100 μg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
100 μg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C([C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(CC3)C)CC2)(CC1([2H])[2H])C)([2H])[2H]
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Packaging
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330258W-100UG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)