Přeskočit na
U5127
Ursodeoxycholic acid
≥99%
Synonyma:
3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 950,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 330,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H40O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
392.57
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-879-3
Beilstein/REAXYS Number:
3219888
MDL number:
1 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic detergent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mol wt
392.57 g/mol
mp
203-204 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Gene Information
human ... NR1H4(9971)
Application
Ursodeoxycholic acid (UDCS) is a cell protectant used extensively to mitigate hepatic and biliary diseases. Ursodeoxycholic acid may be used to study its specific activities that range from reduction of cholesterol absorpition, cholesterol gallstone dissolution to suppression of immune response.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
U0800000BP11421707806
Ursodiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1707806
Ursodiol
description
≥99%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
mol wt
392.57 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
mp
203-204 °C (lit.)
mp
203-204 °C (lit.)
mp
203-204 °C (lit.)
mp
203-204 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
description
anionic detergent
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ursodeoxycholic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of U5127, Ursodeoxycholic acid (CAS 128-13-2)? Specifically, is it soluble in PBS?
    1 answer
    1. U5127 is soluble in ethanol at 50mg/mL, as well as slightly soluble in chloroform, and in DMSO at approximately 70 mg/mL. However, the product is insoluble in water.