Z676659
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20P, Hinged rack
Synonyma:
pipet tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier
Hinged rack
Tip design ART 20P
Doporučené produkty
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free
RNase free
barrier
Hinged rack
Tip design ART 20P
packaging
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149P-05-HR
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
20 μL
Související kategorie
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)