Hlavní dokumenty
Z549444
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 25 mm × 200 mm
Synonyma:
bubblers
About This Item
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
O.D. × H
25 mm × 200 mm
inlet O.D.
13 mm
Související kategorie
General description
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)