Hlavní dokumenty
Z126128
Ace mineral oil bubbler
capacity 40 mL, inner tube O.D. 7 mm
Synonyma:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
manufacturer/tradename
Ace Glass 876214
capacity
40 mL
inner tube O.D.
7 mm
General description
With threaded nylon bushing and adjustable 7mm O.D. inner tube.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)