Merck
SYNV165045
Synthware™ vacuum trap with serrated hose connections
joint: ST/NS 45/50, body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
Synonyma:
Synthware V165045
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
40161501
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS45/50
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware V165045
L
250 mm , below joint
body O.D.
50 mm
General description
With joints for easy removal of condensate. Serrated hose connections for side tube have an O.D. of 13 mm at the smallest serration and 16 mm at the largest serration. Center tube hose connection is always 10mm for easy connection to manifold bank tubes which are also with 10 mm hose connection.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)