Přeskočit na
SYNV164050
Synthware™ vacuum trap with serrated hose connections
joint: ST/NS 40/50, body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
Synonyma:
Synthware V164050
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 380,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
40161501
4 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS40/50
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware V164050
L
250 mm , below joint
body O.D.
50 mm
General description
With joints for easy removal of condensate. Serrated hose connections for side tube have an O.D. of 13 mm at the smallest serration and 16 mm at the largest serration. Center tube hose connection is always 10mm for easy connection to manifold bank tubes which are also with 10 mm hose connection.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNV163024SYNV163229SYNV164034
description
joint: ST/NS 40/50, body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
description
joint: ST/NS 24/40, body O.D. 30 mm, L 200 mm , below joint
description
joint: ST/NS 29/42, body O.D. 32 mm, L 200 mm , below joint
description
joint: ST/NS 34/45, body O.D. 40 mm, L 225 mm , below joint
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
body O.D.
50 mm
body O.D.
30 mm
body O.D.
32 mm
body O.D.
40 mm
manufacturer/tradename
Synthware V164050
manufacturer/tradename
Synthware V163024
manufacturer/tradename
Synthware V163229
manufacturer/tradename
Synthware V164034
L
250 mm , below joint
L
200 mm , below joint
L
200 mm , below joint
L
225 mm , below joint
joint
joint: ST/NS40/50
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS29/42
joint
joint: ST/NS34/45
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)