Z405671
J. Young general-purpose stopcock
straight through, PTFE, side arm O.D. 8 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.79
Doporučené produkty
material
PTFE
manufacturer/tradename
J. Young
side arm O.D.
8 mm
General description
- Grease-free PTFE stopcock
- Temp. range: -18 to 60°C
- 0 to 5 mm flow cross-section
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)