Hlavní dokumenty
Z683280
J.Young air inlet valve, 5mm bore
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC Code:
40141600
NACRES:
NB.79
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
J. Young
General description
The J. Young air inlet valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)