Key Documents
Z273260
Sigma-Aldrich
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Synonyma:
cleabing concentrate
About This Item
UNSPSC Code:
47131800
NACRES:
NB.35
description
non-ionic
packaging
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
manufacturer/tradename
Bel-Art F17094-0030
technique(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
General description
Neutral pH wetting agent and detergent for laboratory glassware and optics. Diluted to 1% solution. Removes surface film and grease, permitting complete drainage of glassware. Biodegradable, phosphate-free, and nonionic.
Legal Information
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
534.2 - 555.8 °F
flash_point_c
279 - 291 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Chantelle Venter et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-07)
Progressive respiratory failure is seen as a major cause of death in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)-induced infection. Relatively little is known about the associated morphologic and molecular changes in the circulation of these patients. In particular, platelet