Hlavní dokumenty
BAF170940050
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 20 L ((5 Gal))
Synonyma:
liquid detergent
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.43
packaging
pack of 1 ea
pkg of 20 L ((5 Gal))
manufacturer/tradename
Bel-Art F17094-0050
Features and Benefits
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution
  • 3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
Legal Information
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Cubitainer is a registered trademark of Zacros America, Inc.
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)