Hlavní dokumenty
BAF170940020
Scienceware® Aquet® liquid detergent
volume 20 x 20 mL , pouches
Synonyma:
liquid detergent
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.43
packaging
pack of 20 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F17094-0020
volume
20 x 20 mL , pouches
General description
Safe for glassware, plastics and surfaces, this phosphate-free, nonionic surfactant will not etch or mar precision glassware. It rinses quickly and dries without wiping.
Legal Information
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)