Hlavní dokumenty
Z148938
Sigma-Aldrich
Cylinder outlet adapter
brass, CGA 510 x hose connector for 1/4 in. I.D. tubing
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.43
material
brass
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)