Přeskočit na
8.14353
Potassium hydroxide (powder)
for synthesis
Synonyma:
Potassium hydroxide, Potash caustic, Caustic potash
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
525,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 210,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 050,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
39 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
56.11
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
215-181-3
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
eCl@ss:
38100303
Form:
powder
Grade:
synthesis grade
525,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
form
powder
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
solubility
1130 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium hydroxide (powder) can be used:
  • In the activation of carbon samples.
  • To synthesize K+ doped ZnO microcrystals applicable in the photocatalytic degradation of organic pollutants.
  • As a base to synthesize the monomer, 4-bromo-N-(4-bromophenyl)-N-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)aniline by the reaction of bis(4-bromophenyl) amine and 1-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)-2-bromoethane.
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Potassiumcarbonate (K₂CO₃) (acidimetric): ≤ 1.0 %
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9091221.050321.05033
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
reagent grade
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
300
form
powder
form
flakes
form
solid
form
solid
solubility
1130 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
1130 g/L
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?