Zpět
Cylinder outlet adapter
Products
Kategorie produktu
adapters (1)
Značka
Sigma-Aldrich (1)
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z148938
Cylinder outlet adapter,
brass, CGA 510 x hose connector for 1/4 in. I.D. tubing