Hlavní dokumenty
Z147958
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler
capacity 25 mL , per chamber
Synonyma:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
capacity
25 mL , per chamber
General description
Monitors gas flow into, or evolution from a system.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)