64835-U
Standard Midget Bubbler
reservoir volume 25 mL
Synonyma:
Impinger/Bubbler, Midget bubbler w/frit, 24/40 gr jt
About This Item
Doporučené produkty
material
fritted stem glass bubbler
joint
joint ST/NS reservoir
agency
NIOSH 3503,3506,3507,3510,3511,3512,3514,3515,3516,3518,5502,5512,6402,7904
OSHA 10,18,23,ID-104,ID-108,ID-101,ID-202
description
marked intervals 5 mL
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
reservoir L × total L
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
reservoir volume
25 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Související kategorie
General description
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)