T74802
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
99%
Synonyma:
2-Mesitylenecarboxylic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)