Merck
526118
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
97%
Synonyma:
DMABC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NC6H4COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
145-149 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is also referred to as 4-(chloroformyl)-N,N-dimethylaniline.
Material is reported to be very moisture sensitive. Handle under an inert atmosphere
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)