About This Item
Lineární vzorec:
CH3C6H4CONHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99%
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Jeya Shree Ganesan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 219, 33-43 (2019-04-29)
A simple julolidine based chemosensor (JT) was designed and synthesized by single condensation step. JT displayed excellent selectivity and sensitivity with on-off responses towards Zn2+ and Cu2+ over other biologically relevant metal ions in aqueous media. Upon addition of Zn2+