Merck
B13071
Benzhydrazide
98%
Synonyma:
Benzoic acid hydrazide, Benzoylhydrazine
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CONHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-363-9
Beilstein/REAXYS Number:
471797
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
98%
form
powder
mp
112-114 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine, phenyl
SMILES string
NNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
InChI key
WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)