Přeskočit na
A8309
Acethydrazide
90%
Synonyma:
Acetic acid hydrazide, Acetylhydrazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 390,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 740,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CONHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-948-7
Beilstein/REAXYS Number:
506165
MDL number:
Assay:
90%
Form:
flakes
1 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
90%
form
flakes
impurities
<10% acetic acid
bp
129 °C/18 mmHg (lit.)
mp
58-68 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
CC(=O)NN
InChI
1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
General description
Acethydrazide is an organic building that undergo catalytic hydrogenation to produce N′-methyl acethydrazide (MAH).
Application
Acethydrazide can be used in the synthesis of (E)-N′-(2-hydroxybenzylidene)acetohydrazide, an ONO pincer ligand.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
671460B3770751855
description
90%
description
≥90% (GC)
description
≥90% (TLC), powder
description
1 M in acetonitrile
assay
90%
assay
≥90% (GC)
assay
≥90% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
129 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
flakes
form
-
form
powder
form
liquid
mp
58-68 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
impurities
<10% acetic acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?