Hlavní dokumenty
T21008
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
99%
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)4C4(=O)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
bp
95-159 °C/750 mmHg (lit.)
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)C(=O)C(C)(C)C1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h1-4H3
InChI key
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)