Merck
125598
1,4-Cyclohexanedimethanol
mixture of cis and trans, 99%
Synonyma:
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, mixture of cis and trans
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H10(CH2OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-268-9
Beilstein/REAXYS Number:
1902271
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
assay
99%
autoignition temp.
584 °F
bp
283 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC1CCC(CO)CC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
InChI key
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Cyclohexanedimethano is extensively used as cross-linking reagent in polymer industry.
Application
1,4-Cyclohexanedimethanol has been used in the synthesis of polyketal copolymers. It was used as diol comonomer during the synthesis of polyester-carbonates based on 1,3-propylene-co-1,4-cyclohexanedimethylene succinate.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
321.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
161 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)