Hlavní dokumenty
SIK7509-10
Sigma-Aldrich
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H30BrO5P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
401.27
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
solid
shelf life
3 years under the recommended conditions
color
white
SMILES string
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
InChI
1S/C15H30BrO5P/c1-15(2,16)14(17)21-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-22(18,19)20/h3-13H2,1-2H3,(H2,18,19,20)
InChI key
SBFNQWAMVLRANY-UHFFFAOYSA-N
Application
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
Legal Information
Product of SiKEMIA
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)