Merck
777161
11-Hydroxyundecylphosphonic acid
≥95% (GC)
Synonyma:
P-(11-Hydroxyundecyl)phosphonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H25O4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
252.29
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
powder
mp
107-111 °C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C11H25O4P/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-16(13,14)15/h12H,1-11H2,(H2,13,14,15)
InChI key
PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
General description
11-Hydroxyundecylphosphonic acid (HUPA) is an alkyl phosphonic acid that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of metal oxides and metal surfaces. It forms a hydroxyl terminated SAM that provides a physiological stability and controls the surface density of the coating.
Application
HUPA is mainly used as a spacer/linker that forms a SAM on titanium oxide (TiO2) surfaces to immobilize the surface atoms for the formation of biocompatible materials for biomedical applications. It can also be used to functionalize the silicon-photonic resonators for biosensing applications.
An organophosphonate surface modifier for label-free and low-cost biosensing applications;
Organophosphonic acid self-assembled monolayers (SAMs);
A hydroxyalkylphosphonate monolayer used to covalently bind primary amine groups in protein domains using chloroformate-derived crosslinking
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)