Přejít k obsahu
324817
(Aminomethyl)phosphonic acid
99%
Synonyma:
AMPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2P(O)(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
111.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1701219
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
functional group
amine
SMILES string
NCP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
InChI key
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
General description
(Aminomethyl)phosphonic acid is a metabolite of amitrole and glyphosate herbicides and was analyzed by HPLC using an electrochemical detector.
Application
(Aminomethyl)phosphonic acid was used to develop a novel kind of immobilized metal affinity chromatography column based on organic-inorganic hybrid silica monolith.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Aminomethyl)phosphonic acid
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)