Hlavní dokumenty
QBD10594
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-MAL
Synonyma:
Polyethylene glycol
Vybrat velikost
25 MG
8 760,00 Kč
500 MG
74 400,00 Kč
8 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
25 MG
8 760,00 Kč
500 MG
74 400,00 Kč
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C76H122N4O29
Molekulová hmotnost:
1555.79
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
8 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
assay
>90%
form
solid or viscous liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
InChI key
ABMCAJWJYKSVIS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
DBCO-dPEG®24-MAL can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-free "click" chemistry with the DBCO and reaction of the maleimide with a free thiol.
Legal Information
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)