Hlavní dokumenty
M15001
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylaniline
98%
Synonyma:
2-Methyl-p-anisidine, m-Cresidine
About This Item
Lineární vzorec:
CH3OC6H3(CH3)NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.18
Beilstein/REAXYS Number:
774727
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
bp
248-249 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
meta- and para-Cresidine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 91-101 (1982-04-01)