JRD1250
1-(4-Bromophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
COC1=CC=C(C(CC(C2=CC=C(Br)C=C2)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C16H13BrO3/c1-20-14-8-4-12(5-9-14)16(19)10-15(18)11-2-6-13(17)7-3-11/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
DRRNLIAGVGUFKK-UHFFFAOYSA-N