Přejít k obsahu
M29401
2-Methylanthracene
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.26
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-329-3
Beilstein/REAXYS Number:
2042447
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C15H12/c1-11-6-7-14-9-12-4-2-3-5-13(12)10-15(14)8-11/h2-10H,1H3
InChI key
GYMFBYTZOGMSQJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)