Merck
I5109
Indole-2-carboxylic acid
98%
Synonyma:
2-Carboxyindole, 2-Indolylformic acid, NSC 16598
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-030-4
Beilstein/REAXYS Number:
124132
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
202-206 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
InChI key
HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRD5A1(6715)
rat ... Grin2a(24409)
Application
  • Reactant for total synthesis of (±)-dibromophakellin and analogs
  • Reactant for synthesis of the pyrrolizidine alkaloid (±)-trachelanthamidine
  • Reactant for stereoselective preparation of renieramycin G analogs
  • Reactant for preparation of spirooxoindolepyrrolidines via reduction of indole-2-carboxylic acid followed by oxidation, condensation, reduction, amidation and Kharasch radical cyclization
  • Reactant for Pd-catalyzed cyclization
  • Reactant for preparation of N,N′-(pentane)diylbis[indolecarboxamide] and N,N′-[phenylenebis(methylene)]bis[indolecarboxamide] derivatives
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)