Přeskočit na
HAM59000-50
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1010 BFP, volume 10 mL
Synonyma:
Hamilton syringe
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 020,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
6 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
feature
model 1010 BFP
manufacturer/tradename
Hamilton 59000-50
parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F), 200 psig pressure
I.D. × O.D.
14.6 mm × 17.7 mm
volume
10 mL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)