Hlavní dokumenty
H55103
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxypropiophenone
97%
Synonyma:
2-(Propionyl)phenol
About This Item
Lineární vzorec:
HOC6H4COC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.17
Beilstein/REAXYS Number:
1860264
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI key
KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)