Přejít k obsahu
762377
Sodium trifluoromethanesulfonimide
97%, powder
Synonyma:
Sodium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2F6NNaO4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
303.14
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sodium trifluoromethanesulfonimide, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
257.1-258.4 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Na])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Na/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI key
YLKTWKVVQDCJFL-UHFFFAOYSA-N
General description
A sodiumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide serves as an electrolyte in batteries and fuel cells. Additionally, it is used as a Lewis acid and ionic liquid.
Application
Uses:
  • Electrolyte for batteries and fuel cells
  • Ionic liquids
  • Lewis acids
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)