Přeskočit na
471607
2-Bromopropiophenone
95%
Synonyma:
α-Bromopropiophenone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 530,00 Kč
1 897,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COCHBrCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
213.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-307-5
Beilstein/REAXYS Number:
508550
MDL number:
Assay:
95%
1 897,50 Kč
Ceníková cena2 530,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI key
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromopropiophenone (α-Bromopropiophenone) is an α-bromoketone. It participates in the manufacturing process of 1-acetamido-3-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridinium bromide.
Application
2-Bromopropiophenone (α-Bromopropiophenone) may be used for the synthesis of 2-phenylmorpholinols. It may also be used in the synthesis of N-phenacylammonium salts [N-(α-benzoylbenzyl)-, N-(1-benzoylethyl)-, N-phenacyl-, pyrazinium, 3-bromoquinolinium, benzothiazolium, or p-cyanopyridinium hexafluoroantimonates].
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
159530B7970677386
description
95%
description
90%
description
≥95.0%
description
≥97.0% (T)
assay
95%
assay
90%
assay
≥95.0%
assay
≥97.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
245-250 °C (lit.)
bp
105 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
138-140 °C/14 mmHg (lit.)
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromopropiophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)