Hlavní dokumenty
GF97399298
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 100 mm, black
Synonyma:
BI307910
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 973-992-98
L
100 mm
diam.
9.5 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)