GF04040154
Polybenzimidazole
(PBI), sheet, thickness 12 mm, size 50 × 50 mm, black
Synonyma:
BI303130
About This Item
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 040-401-54
size
50 × 50 mm
thickness
12 mm
color
black
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)