Merck
357634
Nickel
≥99.9%, wire, diam. 0.25 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Ni
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101706
EC Number:
231-111-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nickel, wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9%
Quality Segment
assay
≥99.9%
form
wire
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.25 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Nickel can be used as a catalyst in:
  • Various reactions such as hydrogenation, oxidative addition, C−H activation, oxidative cyclization, cross-coupling reaction.
  • Selective hydrogenolysis of the aromatic ethers.
  • Steam reforming process to produce hydrogen and synthesis gas.
  • Benzaldehyde hydrogenation.
  • Methanation of CO2.
Preparation Note
5 m (approximately 2.2 g)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-02-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)