Hlavní dokumenty
GF82141635
Nickel
foil, thickness 0.01 mm, size 300 × 300 mm, purity 99.95%
Synonyma:
NI000270
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ni
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 821-416-35
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
size
300 × 300 mm
thickness
0.01 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)