Hlavní dokumenty
GF26570101
Boron nitride
sheet, thickness 0.20 mm, size 5 × 5 mm, condition hot-pressed
Synonyma:
B 603110
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 265-701-01
size
5 × 5 mm
thickness
0.20 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)