GF56795800
Magnesium
foil, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Synonyma:
MG000320
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
99.9%
form
foil
autoignition temp.
950 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 567-958-00
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
size
50 × 50 mm
thickness
0.5 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)