Přeskočit na
13103
Magnesium
ribbon, ≥99.0% Mg basis
Synonyma:
Magnesium element
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 210,00 Kč
6 x 25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 240,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
24.31
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-104-6
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
Assay:
≥99.0% Mg basis
Form:
ribbon
2 210,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% Mg basis
form
ribbon
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
size
~3 mm × 0.2 mm
impurities
≤0.05% insoluble in HCl
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤200 mg/kg, Pb: ≤100 mg/kg
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium ribbons can be used to prepare Grignard reagent to synthesize a wide range of reaction intermediates.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
266302299405403148
Magnesium ribbon, ≥99.0% Mg basis
Sigma-Aldrich
13103
Magnesium
assay
≥99.0% Mg basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.95% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
form
ribbon
form
ribbon
form
rod
form
turnings
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?