Hlavní dokumenty
GF04833738
Magnesium
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Synonyma:
MG006011
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
24.31
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
UNSPSC Code:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
≥99.8%
form
powder
autoignition temp.
950 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 048-337-38
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. part. size
250 μm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 7
1 of 7