Hlavní dokumenty
GF36874413
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Synonyma:
B 603150
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 368-744-13
size
100 × 100 mm
thickness
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)