Merck
GF13036070
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonyma:
SI536015
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-360-70
weight
200 g
max. part. size
0.02 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon nitride
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)