Hlavní dokumenty
GF57864189
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
Synonyma:
B 603120
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 578-641-89
size
25 × 25 mm
thickness
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)